P5369
Protein-Standard
analytical standard, 200 mg/mL (BSA)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Enthält
0.1% sodium azide as preservative
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids, peptides, proteins
Konzentration
200 mg/mL (BSA)
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Herstellung von Kalibrierungskurven im Proteinassay vonsechs essbaren Fischen, die verbreitet in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegessen werden, unter Verwendung von FolinPhenolreagens
- Bestimmungder Proteinkonzentration in einer Studie der strukturellen und funktionellen Charakterisierungeiner industriell hergestellten Endo-1,4-β-Xylanase (ENDO-I) mit verschiedenenChromatografieverfahren in Kombination mit einem Massenspektrometrienachweis
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)