Fortfahren mit
M8902
MES Heminatriumsalz
≥98% (titration)
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure Heminatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.60
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 165.00
CHF 140.25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S·0.5Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.73
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 55.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Application
MES-Heminatriumsalz wird als Puffer für die Resuspension von carboxylierten Mizellen verwendet.[1][2] Es kommt außerdem als Puffer für die Immobilisierung von antibakteriellen Nisin-Peptiden zur Anwendung.
Biochem/physiol Actions
MES ist einer der wichtigsten Good-Puffer und wird zur Regulierung des pH-Werts in physiologischen Experimenten, Reagenzlösungen und Pflanzenkulturmedien eingesetzt.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9027M0164M3885
assay
≥98% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
dry powder
form
crystalline powder
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Heminatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M8902-100G04061834063728
M8902-25G04061832549682