Merck
M3885
Sigma-Aldrich
MES Natriumsalz
≥99% (titration)
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure Natriumsalz
Größe auswählen
25 G
CHF 102.00
100 G
CHF 298.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 102.00
100 G
CHF 298.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
Beilstein:
3765682
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (titration)
Form
crystalline powder
Verunreinigungen
≤8% water content (Karl Fischer)
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa 
6.1
Löslichkeit
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MES-Natriumsalz wird häufig als Puffer eingesetzt. Der nutzbare pH-Wertbereich für MES-Natriumsalz liegt bei 5,5 bis 6,7.
Anwendung
MES-Natriumsalz eignet sich für Zellkulturen und zur Herstellung von Diagnose-Assays. Es wird zur Herstellung von Puffer zur Untersuchung der Genexpressionsanalyse durch Mikroarrays eingesetzt. Es kann als Puffer zur Untersuchung des enzymatischen Abbaus von DNA zu Nukleosiden durch P1-Nuklease eingesetzt werden.[1]
Sonstige Hinweise
Die MES-Natriumsalz-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener MES-Natriumsalz-Produkte.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Precise measurement of the G+ C content of deoxyribonucleic acid by high-performance liquid chromatography.
Mesbah M, et al.
International J. Systemic Bact., 39(2), 159-167 (1989)
Bianca Santos Henriques et al.
Frontiers in physiology, 11, 509310-509310 (2021-02-02)
Rhodnius prolixus is one important vector for the parasite Trypanosoma cruzi in Latin America, where Chagas disease is a significant health issue. Although R. prolixus is a model for investigations of vector-parasite interaction and transmission, not much has been done
Christian Engelbrekt et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(13), 2844-2853 (2010-08-18)
Monodisperse platinum nanoparticles (PtNPs) were synthesized by a green recipe. Glucose serves as a reducing agent and starch as a stabilization agent to protect the freshly formed PtNP cores in buffered aqueous solutions. Among the ten buffers studied, 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid
Pasi S Vuorinen et al.
Journal of chromatography. A, 990(1-2), 45-52 (2003-04-11)
A contactless conductivity detector integrated into the capillary cassette of Agilent (3D)CE equipment is described. The detector is user-friendly, compact and easily modified. The UV detector of the (3D)CE equipment is available parallel with the contactless conductivity detector increasing the
Ekta G Ahuja et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 60(Pt 6), 1129-1131 (2004-05-26)
Phenazines are broad-spectrum antibiotic metabolites produced by organisms such as Pseudomonas and Streptomyces. Phenazines have been shown to enhance microbial competitiveness and the pathogenic potential of the organisms that synthesize them. PhzA (163 residues, approximate molecular weight 18.7 kDa) is
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf