Fortfahren mit
M7653
Medium 199
With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Medium-199-Lösung, Zellkulturmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 52.90
6 x 500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 267.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
CHF 52.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Medium 199, With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Medium 199 ist eine Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und anderen Faktoren, die ursprünglich als vollständig definierte Medienformulierung zum Kultivieren von Primärexplantaten entwickelt wurde. Wenn dieses Medium richtig ergänzt wird, weist es eine breite Anwendbarkeit auf, insbesondere für nicht transformierte Zellen. Medium 199 wird verbreitet für die Vakzinherstellung, In-vitro-Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreas und Linsengewebe eingesetzt.
Zur Modifizierung des ursprünglichen Mediums 199 werden Earles-Salze durch Hanks-Salze ersetzt. Hanks-Salze weisen eine geringere Bicarbonatkonzentration auf, und die essenziellen anorganischen Ionen liegen in anderen Konzentrationen und Salzformen vor.
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,1 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7528M0393M9163
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Verwandter Inhalt
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.
Etienne de Coulon et al.
iScience, 24(2), 102041-102041 (2021-02-04)
A comprehensive understanding of mechano-electrical coupling requires continuous intracellular electrical recordings being performed on cells undergoing simultaneously in vivo like strain events. Here, we introduce a linear strain single-cell electrophysiology (LSSE) system that meets these requirements by delivering highly reproducible unidirectional
Michelle M Halstead et al.
Nature communications, 11(1), 4654-4654 (2020-09-19)
The shift from maternal to embryonic control is a critical developmental milestone in preimplantation development. Widespread transcriptomic and epigenetic remodeling facilitate this transition from terminally differentiated gametes to totipotent blastomeres, but the identity of transcription factors (TF) and genomic elements
Emilie Brûlé et al.
Journal of the Endocrine Society, 5(4), bvab023-bvab023 (2021-04-03)
Loss-of-function mutations in the X-linked immunoglobulin superfamily, member 1 (IGSF1) gene result in central hypothyroidism, often associated with macroorchidism. Testicular enlargement in these patients might be caused by increases in follicle-stimulating hormone (FSH) levels, as IGSF1 has been proposed to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7653-500ML04061834062288
M7653-6X500ML04061834062295
Questions
  1. 199培地(製品番号M7653)に含有されている炭酸水素ナトリウム量(濃度)を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. This product contains 0.35 g/L of sodium bicarbonate.