Medium 199
Medium 199, oft auch als M199 bezeichnet, ist ein Zellkulturmedium, das von J.F. Morgan im Jahr 1950 entwickelt wurde. Es avancierte zu einem frühen synthetischen Medium für die Kultivierung von embryonalen Hühnerfibroblasten und anderen Säugerzellen in Laborumgebungen. Die Zusammensetzung von Medium 199 kann je nach den spezifischen Anforderungen der zu kultivierenden Zelllinie leicht variieren, die Grundformulierung enthält jedoch in der Regel Salze wie Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Calciumchlorid und Magnesiumsulfat.
Medium 199 enthält außerdem verschiedene essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren, Glukose, Cholesterin, Pyrimidine und Vitamine, darunter Thiamin, Riboflavin und Biotin. Es enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren; stattdessen verwendet M199 ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2,2 g/l) und benötigt eine 5–10%ige CO2-Umgebung, um einen physiologisch geeigneten pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Medium 199 ist in verschiedenen Formulierungen erhältlich, die Earle- oder Hanks-Salze,
L-Glutamin, HEPES, stabiles Glutamin und Natriumbicarbonat enthalten können, und ist sowohl in flüssiger als auch in Pulverform erhältlich. Die flüssige Form ist bereits gebrauchsfertig vorbereitet, während die Pulverform aus dehydriertem Material besteht, das vor der Verwendung mit sterilem Wasser oder einer Pufferlösung rekonstituiert werden muss.
Lesen Sie mehr über:
Anwendungen von Medium 199
Medium 199 wurde ursprünglich für chemisch definierte Kulturbedingungen frei von tierischen Bestandteilen entwickelt und eignet sich daher hervorragend für die Virologie und die Impfstoffproduktion, einschließlich der Herstellung von Impfstoffen im Großmaßstab. Außerdem spielte M199 eine wichtige Rolle bei der Polio-Impfkampagne von 1955. Sein breites Anwendungsspektrum erstreckt sich auch auf die Herstellung von Biologika, das Wirkstoffscreening und toxikologische Studien, wodurch Fortschritte in der Medizin und Biotechnologie ermöglicht werden.
Medium 199 vs. DMEM
Dulbecco Modified Eagle's Medium (DMEM) und Medium 199 sind zwei häufig verwendete Zellkulturmedien, weisen jedoch einige wesentliche Unterschiede auf. Im Vergleich zu Medium 199 enthält DMEM in der Regel höhere Konzentrationen an Aminosäuren, Vitaminen, Glukose und anorganischem Phosphat. Die höhere Nährstoffkonzentration von DMEM erlaubt das Wachstum eines breiten Spektrums von Zelllinien.
DMEM verwendet außerdem ein Phosphatpuffersystem, um den pH-Wert ohne zusätzliches CO2 stabil zu halten. Medium 199 setzt stattdessen auf ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2,2 g/l) und benötigt eine 5 - 10%ige CO2-Umgebung, um einen physiologisch geeigneten pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Durch die Unterschiede bei der Zusammensetzung und Art der pH-Regulierung eignen sich DMEM und Medium 199 für unterschiedliche Zellkulturanforderungen. Für Forschungszwecke sollte das geeignete Medium in Abhängigkeit von den spezifischen Versuchsanforderungen gewählt werden.