Fortfahren mit
M5693
MEDICA 16
powder, ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
3,3,14,14-Tetramethylhexadecanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 150.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 150.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
154-159 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(CCCCCCCCCCC(C)(C)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C20H38O4/c1-19(2,15-17(21)22)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-20(3,4)16-18(23)24/h5-16H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
HYSMCRNFENOHJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MEDICA 16 is an ATP-citrate lyase inhibitor and potent triacylglycerol-lowering agent.
MEDICA 16 is an ATP-citrate lyase inhibitor and potent triacylglycerol-lowering agent. The product is hypolipidemic, antidiabetic, and shows reduced adiposity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0545D5946SML1359
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
yellowish
color
white to beige
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)