Fortfahren mit
D5946
PD 150606
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(2Z)-3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-2-Propenoic acid, 3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-(Z)-2-propenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 115.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 457.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7IO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 115.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellowish
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C(S)=C\c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H7IO2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)9(11)12/h1-5,13H,(H,11,12)/b8-5-
InChI key
DJCVSFWGKYHMKH-YVMONPNESA-N
Biochem/physiol Actions
PD 150606 is a selective; cell-permeable; non-peptide; uncompetitive calpain inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
513022SML1950U6883
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid (fluffy)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)