Fortfahren mit
M3449
Mephedrone hydrochloride
Synonym(e):
4-Methylmethcathinone hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,12H,1-3H3;1H
InChI key
DLQZFTUKJGRPLZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mephedrone is an inhibitor of monoamine transporter present in the brain and periphery. Mephedrone bears a chiral center and can be found in two enantiomers R-mephedrone and S-mephedrone. Its racemic form is often used as a drug. Mephedrone in rats is known to cause high blood pressure and heart rate, as well as stimulates locomotor hyperactivity. Human trail reveal that mephedrone has the ability to induce euphoria and pleasure.
Mephedrone is a synthetic stimulant, an analog of Cathinone and Methamphetamine.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
Neuropharmacology, 318-318 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M3449-5MG04061832557168
M3449-25MG04061832557151