Fortfahren mit
M3168
4-Methylumbelliferyl phosphate
alkaline phosphatase substrate, liquid
Synonym(e):
4-methylumbelliferone phosphate Liquid Substrate System
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 250.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
EC Number:
222-137-7
MDL number:
CHF 250.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferylphosphat (4-MUP) Flüssigsubstratsystem, liquid
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methylumbelliferylphosphat (4-MUP) ist ein Substrat für alkalische Phosphatase, welche die lösliche, fluoreszierende Substanz Methylumbelliferon bildet. Das 4-MUP-Flüssigsubstratsystem kombiniert 4-MUP und Puffer in einem gebrauchsfertigen Reagens.
Application
Das 4-Methylumbelliferylphosphat(4-MUP)-Flüssigsubstratsystem wird als fluoreszierendes Substrat für alkalisches Phosphat in Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) eingesetzt. Es wird auch in einem Aktivitätsassay für abgesonderte embryonale alkalische Phosphatase (SEAP) eingesetzt.
Analysis Note
Die 4-MUP-Fluoreszenz kann mit einer Anregung bei 360 nm und Emission bei 440 nm gemessen werden. Das fluoreszierende Endprodukt kann mit einer UV-Lichtquelle beobachtet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69602P7998T0565
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
powder or crystals
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M3168-100ML04061838164018
Questions
  1. Which stop solution is the best option for AP-4MUP ELISA? Please advise.
    1 answer
    1. The M3168 product does not require a stop solution. 4MUP is a fluorescent substrate. Adding a stop solution to 4MUP, such as an acidic solution like 2M Sulfuric Acid, would greatly reduce or eliminate the fluorescence. While stop solutions are typically added to substrates like pNPP, TMB, or OPD, they are not required when working with product M3168. The Product Information Sheet for M3168 can be downloaded from the website, where it mentions that the solution is ready to use and nothing else should be added to it.