Fortfahren mit
69602
4-Methylumbelliferyl-β-D-Glucuronid Hydrat
β-glucuronidase substrate, fluorogenic, ≥99.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for fluorescence
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduron-Säure, MUG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 428.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’250.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O9 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
228-186-0
MDL number:
CHF 428.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl-β-D-Glucuronid Hydrat, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% free 4-Methylumbelliferone, ≤15% water
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 6.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
General description
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid-Hydrat (MUG) ist ein fluorogenes Substrat.[1]
Application
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid-Hydrat (MUG) wird wie folgt verwendet:
  • als β-Glucuronidase(GUS)-Substrat für die fluorimetrische Analyse der Reportergenexpression in Arabidopsis thaliana[2]
  • für den fluorimetrischen Assay für GUS-Aktivität[3][4]
  • zur Messung der Liposomenlyse durch n-Octylglucosid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1633M913069591
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69602-1G04061832785301
69602-250MG04061832785318