Fortfahren mit
M2949
MDL 72527
≥98% (HPLC), spermine oxidase SMO inhibitor, powder
Synonym(e):
CPC-200, MDL-72527DA, N,N′-Bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine dihydrochloride, N1,N4-Bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 450.00
CHF 382.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12 H20 N2·2 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MDL 72527, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.C=C=CCNCCCCNCC=C=C
InChI
1S/C12H20N2.2ClH/c1-3-5-9-13-11-7-8-12-14-10-6-4-2;;/h5-6,13-14H,1-2,7-12H2;2*1H
InChI key
ITVRWVVFVHINOH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDL 72527is an inhibitor of polyamine oxidase (spermine oxidase SMO).
MDL 72527is an inhibitor of polyamine oxidase (spermine oxidase SMO). It blocks the production of H2O2 and increases the cells survival. Polyamine catabolism is one of the major causes of the ROS production of prostate cells in general and androgen-induced enhancement of ROS in androgen-dependent CaP cells in particular. Reports suggest that androgen stimulation of prostate cancer results in accumulation of ROS, which lead to progression of cancer, such progression is control by MDL 72527.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0460SML1069P7505
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)