Fortfahren mit
M2910
[D-Trp7, Ala8, D-Phe10]-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 6-11
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
GHRP-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 241.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H56N12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
873.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
CHF 241.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C46H56N12O6/c1-27(54-44(62)39(20-29-23-51-35-15-7-5-13-32(29)35)57-43(61)34(48)22-31-25-50-26-53-31)42(60)56-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-33(30)36)46(64)58-38(19-28-11-3-2-4-12-28)45(63)55-37(41(49)59)17-9-10-18-47/h2-8,11-16,23-27,34,37-40,51-52H,9-10,17-22,47-48H2,1H3,(H2,49,59)(H,50,53)(H,54,62)(H,55,63)(H,56,60)(H,57,61)(H,58,64)/t27-,34-,37-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI key
WZHKXNSOCOQYQX-FUAFALNISA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
rat ... Ghsr(84022)
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of α-MSH activity in frog skin bioassay; identical to (His1,Lys8)-GH which selectively releases growth hormone in vitro and in vivo; somatostatin antagonist.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4603E6261V4508
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
UniProt accession no.
O08725, P01189
UniProt accession no.
P01189
UniProt accession no.
P01189
UniProt accession no.
P01282, P01283
Gene Information
human ... POMC(5443)
rat ... Ghsr(84022)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... VIP(7432)
rat ... Vip(117064)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2910-5MG04061832820828