Fortfahren mit
M2689
Methyl γ-linolenyl fluorophosphonate
≥98%, methyl acetate solution
Synonym(e):
(6Z,9Z,12Z)-Octadecatrienyl-phosphonofluoridic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 599.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H34FO2P
Molekulargewicht:
344.44
UNSPSC Code:
41106300
EC Number:
201-185-2
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 599.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
methyl acetate solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
An analog of MAFP which has been widely studied as an inhibitor of phospholipases, FAAH, and as a cannabinoid receptor ligand.
Preparation Note
To change the solvent, simply evaporate the methyl acetate under a gentle stream of nitrogen and immediately add the solvent of choice.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2939T6513
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
methyl acetate solution
form
methyl acetate solution (10 mg/mL)
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)