Fortfahren mit
M213
Mastoparan 17
≥96.5%, lyophilized powder
Synonym(e):
Mas 17
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 189.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C70H132N20O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1493.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥96.5%
Form:
lyophilized powder
Quality level:
CHF 189.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.5%
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C70H132N20O15/c1-15-41(10)56(76)70(105)90-54(36-55(75)91)69(104)89-52(34-39(6)7)67(102)85-47(25-17-21-29-72)63(98)80-44(13)59(94)82-46(24-16-20-28-71)62(97)79-42(11)58(93)78-43(12)61(96)87-51(33-38(4)5)66(101)81-45(14)60(95)83-48(26-18-22-30-73)64(99)84-49(27-19-23-31-74)65(100)88-53(35-40(8)9)68(103)86-50(57(77)92)32-37(2)3/h37-54,56H,15-36,71-74,76H2,1-14H3,(H2,75,91)(H2,77,92)(H,78,93)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,101)(H,82,94)(H,83,95)(H,84,99)(H,85,102)(H,86,103)(H,87,96)(H,88,100)(H,89,104)(H,90,105)/t41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,56-/m0/s1
InChI key
TUCDQOGRFHOSKG-ZWFWRLIFSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of mastoparan; useful as negative control.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M212444896SML0049
assay
≥96.5%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Higashijima et al.
The Journal of biological chemistry, 265(24), 14176-14186 (1990-08-25)
Mastoparan (MP), a cationic, amphiphilic tetradecapeptide, stimulates guanine nucleotide exchange by GTP-binding regulatory proteins (G proteins) in a manner similar to that of G protein-coupled receptors. 1) MP stimulated exchange by isolated G protein alpha subunits and alpha beta gamma
R C De Lisle et al.
Pancreas, 10(4), 374-381 (1995-05-01)
Constitutive membrane trafficking events are regulated by heterotrimeric G-proteins (G-proteins) in addition to their regulation by small GTP-binding proteins (smgs). Here, we used streptolysin O-permeabilized mouse pancreatic acini and compounds that interact with G-proteins, but not smgs, to examine whether
N Vitale et al.
The Biochemical journal, 300 ( Pt 1), 217-227 (1994-05-15)
We have previously described that mastoparan, an amphiphilic tetradecapeptide that activates heterotrimeric G-proteins, inhibits Ca(2+)-induced MgATP-dependent secretion from streptolysin-O-permeabilized chromaffin cells [Vitale, Mukai, Rouot, Thiersé, Aunis and Bader (1993) J. Biol. Chem. 268, 14715-14723]. Our observations suggest the involvement of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M213-1MG04061826675984