Fortfahren mit
M212
Mastoparan-7
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Synonym(e):
Mas 7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 233.00
CHF 198.05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C67H124N18O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1421.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
CHF 198.05
ListenpreisCHF 233.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
InChI key
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
General description
Mastoparan-7 is an analog of the mastoparan peptide. It is present in the venom of Vespula lewisii. It was originally isolated from wasp venom.[1]
Application
Mastoparan-7 has been used to study mastoparan-stimulated nucleotide binding to G proteins.[2]
Biochem/physiol Actions
Mastoparan-7 (Mas-7) stimulates the G protein subunit Gαo/i by its mode of action (to bind to the plasma membrane). It possesses antiviral activity and is associated with histamine release from mast cells. It is also involved in the induction of potent mitochondrial permeability and tumor cell cytotoxicity.[1]
Analysis Note
More potent analog of mastoparan.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444898M213M5280
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96.5%
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)