Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Material:
red
Packaging:
pkg of 1 roll
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
red
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
General description
Beschriftbares Endlosmaterial in 4 Farben.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material red | material blue | material green | material white |
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
| packaging pkg of 1 roll | packaging pkg of 1 roll | packaging pkg of 1 roll | packaging pkg of 1 roll |
| core size 3 in. (7.62 cm) | core size 3 in. (7.62 cm) | core size 3 in. (7.62 cm) | core size 3 in. (7.62 cm) |
| W 3/4 in. (1.91 cm) | W 3/4 in. (1.91 cm) | W 3/4 in. (1.91 cm) | W 3/4 in. (1.91 cm) |
| roll size 2160 in. (55 m) | roll size 2160 in. (55 m) | roll size 2160 in. (55 m) | roll size 2160 in. (55 m) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma-Etikettenband
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?