Merck
L8394
Sigma-Aldrich
Sigma-Etikettenband
white
Synonym(e):
Labeling tape, Sigma tape
Größe auswählen
1 EA
CHF 25.10
5 EA
CHF 105.00
CHF 25.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 25.10
5 EA
CHF 105.00
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
CHF 25.10
Check Cart for Availability
Materialien
white
Verpackung
pkg of 1 roll
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Breite
3/4 in. (1.91 cm)
Kerngröße
3 in. (7.62 cm)
Walzengröße
2160 in. (55 m)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Beschriftbares Endlosmaterial in 4 Farben.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)