Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 87.90 CHF 74.71 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 340.00 CHF 289.00 |
Über diesen Artikel
CHF 74.71
ListenpreisCHF 87.90Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥23 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1
InChI key
PGLIUCLTXOYQMV-GHVWMZMZSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp |
| solubility H2O: ≥23 mg/mL | solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levocetirizin -dihydrochlorid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?