Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 125.00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 455.00 CHF 341.25 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’300.00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type I
assay
≥99%
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Lysophosphatidylethanolamin (LysoPE), ein bedeutender Teil von Lysophospholipid, wird durch die teilweise Hydrolyse von Phosphatidylethanolamin erhalten.
Application
3-sn-Lysophosphatidylethanolamin aus Eidotter wird wie folgt verwendet:
- zum Herstellen von Liposomen für einen Liposombindungs- und Vesikelbildungsassay
- als Phospholipidstandard in der Hochleistungsdünnschichtchromatografie (HPDC) zum Nachweis der Phospholipidzusammensetzung von aus Blutplättchen gewonnenen Mikroteilchen
- als Phospholipidstandard in der Dünnschichtchromatografie (DC) zum Identifizieren von Phospholipid in parasitophoren Vakuolen (PV) mit Leishmania amazonensis
Biochem/physiol Actions
L-α-Lysophosphatidylethanolamine aus Eiweiß werden mit Stearat und Palmitat-acylierten Fettsäuren angereichert.
Lysophosphatidylethanolamin (LPE) ist an den physiologischen und pathologischen Prozessen des Nervensystems beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Funktion der Zellmembran, Apoptose, oxidativem Stress und Entzündungsreaktionen.
Analysis Note
Enthält hauptsächlich Stearin- und Palmitinsäuren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥97% (TLC) |
| biological source egg yolk | biological source egg yolk | biological source egg yolk | biological source egg yolk |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| L4754-5MG | 04061833957707 |
| L4754-100MG | 04061833957684 |
| L4754-25MG | 04061833957691 |