Fortfahren mit
P7943
L-α-Phosphatidylethanolamin aus Eigelb
Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin, L-α-Cephalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 106.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 367.00
CHF 275.25
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’210.00
CHF 907.50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
EC Number:
254-438-4
MDL number:
CHF 106.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type III
assay
≥97% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
General description
L-α-Phosphatidylethanolamin aus Eiweiß hat einen hohen Gehalt ungesättigter Fettsäuren und löst radikalfangende Aktivität aus. L-α-Phosphatidylethanolamin (PE) ist ein Membran-Phospholipid und wird in Gegenwart von Phosphatidylserinsynthase 2 in Phosphotidylserin umgewandelt. PE ist für die strukturelle Integrität von Membranen unverzichtbar. Es ist das bei Tieren, Pflanzen und Hefen am zweitreichlichsten vorhandene Phospholipid und ein wichtiges Lipid in Bakterien. Es wird in den Mitochondrien von Säugetieren synthetisiert.
Application
L-α-Phosphatidylethanolamin aus Eiweiß hat folgende Anwendungen:
  • Bestandteil einer Lipidmischung für die Synthese von großen unilamellaren Vesikeln (GUV)
  • im Ceramid-Phosphoethanolamin (CPE)-Synthaseassay unter Verwendung von Rohprotein aus HeLa-Zellen, das auf Sphingomyelin-Synthase zurückgeht
  • Erstellen der Standardkurve für die Quantifizierung von Lipiden in Homogenaten des Musculus plantaris von Mäusen
Packaging
abgefüllt unter Argon
Disclaimer
Die Reinheit bei der Herstellung liegt bei 97–99 %. Bei Zimmertemperatur können Lösungen sich um etwa 0,3–0,5 % pro Tag zersetzen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3556P6386P8318
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥99% (TLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What solvents are used to dissolve phosphatidylethanolamine?  What is the solubility?  What solvent is.least toxic to eucaryotic cells?
    1 answer
    1. This solubility is tested in CHCl3 at 25 mg/mL. Stock solutions in chloroform can be added to medium or buffer and allowed to stir prior to filtration. This allows the chloroform to evaporate off while keeping the Phosphatidylethanolamine in solution, thereby avoiding the risk of exposing cells to the solvent. An alternative solvent would be a mixture of chloroform and methanol, which would also be cytotoxic. Please see the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P7943-BULKSLCN2430.pdf