Fortfahren mit
L3791
Lamotrigin
≥98% (TLC), powder, glutamate release inhibitor
Synonym(e):
6-(2,3-Dichlor-phenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin, GI 267119X
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 207.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 620.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7Cl2N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
281-901-8
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 207.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lamotrigin, ≥98%, powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
InChI key
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antikonvulsivum
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1392Y0001030L-019
Lamotrigin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001030
Lamotrigin
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lamotrigin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)