Fortfahren mit
I5404
IgG2, Kappa aus human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Humanes IgG2-κ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 209.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
11
CHF 209.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
assay
>95% (SDS-PAGE)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen abgesondert, kommt in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten vor und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta an den Fötus übertragen und ist für die Immunabwehr von Neugeborenen gegen Infektionen lebensnotwendig.[1]
Menschliches Myelom-IgG2, κ wird durch Fraktionierung, Ionenaustausch und Affinitätschromatografie aus menschlichem Plasma aufgereinigt.
Application
Aufgereinigtes IgG2, κ kann als Immunglobulin-Kalibrator, Referenz-Antigen, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in verschiedenen Immunassays, einschließlich ELISA, Dot-Blot-Immunbindung, Western-Immunblotting, Immundiffusion, Immunelektrophorese, Hämagglutination und Zellbindungsassays verwendet werden. Humanes Myelom-IgG2, κa wurde eingesetzt, um die Trisulfidmodifikationen bei humanen und murinen Antikörpern zu charakterisieren[2] sowie in der Durchflusszytometrie.[3]
Physical form
Lösung in 0,02 M Tris-gepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 8,0.
Analysis Note
Identität wird durch Immunelektrophorese und indirekten ELISA ermittelt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5029I3784M9035
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
assay
≥95% (gel filtration, HPLC)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)