Wichtige Dokumente
I5029
IgG1, Lambda from human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Human IgG1-λ
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Human myeloma IgG1, λ is purified from human plasma by fractionation, ion-exchange, and affinity chromatography procedures.
Anwendung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)