Fortfahren mit
I4879
L-Isoleucin-β-naphthylamid
≥98% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.34
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Isoleucin-β-naphthylamid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-3-11(2)15(17)16(19)18-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-11,15H,3,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,15-/m0/s1
InChI key
CEZPKIGJZWWHJT-NHYWBVRUSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3384H6759L1635
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to faint yellow
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)