Fortfahren mit
I4034
Immepip dihydrobromide
≥97% (HPLC), H3 and H4 histamine receptor agonist, powder
Synonym(e):
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine dihydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 584.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17N3Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.06
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 584.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Immepip dihydrobromide, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Br.C1CNCC(C1)Cc2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H15N3.2BrH/c1-2-8(5-10-3-1)4-9-6-11-7-12-9;;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);2*1H
InChI key
FXFINNKFZKZVLS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
H3 and H4 histamine receptor agonist.
Immepip is a H3 and H4 histamine receptor agonist. Immepip is a selective H3 agonist equipotent to (R)-α-methylhistamine and also effective in vitro and in vivo. It is devoid of side activities elicited at H1 and α2 receptors and 5-HT3 receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I135SML1821SML1276
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I4034-50MG04061833856543
I4034-10MG04061833856536