Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 115.00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 431.00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1SSc3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI key
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color off-white to yellow | color white to beige | color white to beige | color , light yellow to dark orange |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I2285-5MG | 04061833848388 |
| I2285-25MG | 04061833219171 |