Fortfahren mit
I141
Intralipid
emulsion, lipid emulsion
Synonym(e):
Phospholipidstabilisiertes Sojabohnenöl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 269.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
emulsion
CHF 269.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Intralipid, 20%, emulsion
form
emulsion
Quality Segment
concentration
20%
color
white
storage temp.
2-8°C
Application
Intralipid wurde wie folgt verwendet:
  • zum Prüfen seiner optischen Eigenschaften zur Verwendung als Streumedium bei der Erzeugung von Gewebephantom
  • als eine Komponente von Agarosegelphantom zur Verringerung der Streuungskoeffizienten und Hintergrundabsorption
  • bei der Infusion in Mäuse bei Studien zu hyperinsulinämisch-euglykämischen Clamps zur Bewertung seiner Wirkung auf die Zirkulation von nicht veresterten freien Fettsäuren (NEFA)
Biochem/physiol Actions
Intralipid ist eine Lipidemulsion aus Sojabohnenöl. Es begünstigt die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen und wird für die Behandlung von immunvermittelten Fehlgeburten und Implantationsfehlern empfohlen. Bei der parenteralen Ernährung ist Intralipid die Fettquelle. Es löst bei Ischämie-Reperfusionsschädigungen des Herzens einen Schutz aus, indem es die Porenöffnung der mitochondrialen Permeabilitätstransition hemmt. Intralipid ist eine wirksame Alternative für intravenöses Immunglobulin und verbessert die Bioverfügbarkeit von Antikrebsmedikamenten auf Platinbasis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1545067690050P43956
form
emulsion
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
-
concentration
20%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Hi I did use freeze-dry to convert intralipid to powder but what I have now is liquid, I was wondering that the intralipid is water base or oil base? because that makes difference in my research. Thnaks
    1 answer
    1. This product, Intralipid, is a lipid emulsion comprising soybean oil.
      Helpful?
  2. I need to prepare a 500 ml phantom using Intralipid 20% and distilled water. How much Intralipid 20% should I add to the distilled water to achieve a reduced scattering coefficient of 8 cm−1?
    1 answer
    1. Unfortunately, the scattering coefficient of this material has not been determined. The scattering coefficient of Intralipid 20% can vary due to differences in the concentrations of soybean oil, glycerin, phospholipids, free fatty acids, and pH between batches. Regarding the determination of the scattering coefficient in distilled water and establishing a reference value, the following citation from Biomedical Optics Express (2021) may be of interest.
      Biomed Opt Express. 2021 Oct 7;12(11):6814-6830.
      Investigation of methods to extract confocal function parameters for the depth-resolved determination of attenuation coefficients using OCT in intralipid samples, titanium oxide phantoms, and in vivo human retinas
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34858682/
      Helpful?
  3. Hi. Do you know what is extinction coefficient at 680 nm and molecular weight of this product? Thank you
    1 answer
    1. Unfortunately, the extinction coefficient is not determined for this product. This is a multi-component material containing a range of fatty acids and phospholipids, the molecular weight is not available.
      Helpful?
  4. Hello, I am using IL-20 for tissue phantoms. Is the 20% concentration a volume/volume concentration or something different?
    1 answer
    1. The concentration is specified as 20% weight/weight (w/w).
      Helpful?
  5. Is this solution sterile?
    1 answer
    1. Yes. Intralipid 20% is a sterile product. The product is sterilized in its final container.
      Helpful?
  6. Is there a concentration for Intralipid 20% in mg/mL? Or a density value in order to calculate concentration in mg/mL?
    1 answer
    1. The density of Intralipid, 20% is 0.99 g/mL at room temperature. The "20%" in the product name is a nominal value; the specification for the concentration is 18.0 to 22.0 percent on a weight-to-weight basis. Based on a density of 0.99 g/mL, that would convert to a weight-to-volume percentage of soybean oil of 17.8 to 21.8 percent, or 178-218 g/mL.
      Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i141#product-documentation
      Helpful?
  7. Is there a shelf life for this product or after opening?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  8. How should Product I141, Intralipid, be stored?
    1 answer
    1. This product should be stored tightly sealed at 2-8°C.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. What are the components of Product I141, Intralipid?
    1 answer
    1. This Intralipid is made up of 20% soybean oil, 1.2% egg yolk phospholipids and 2.25% glycerin; the remainder is water.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  