1545067
USP
Kunststoffadditiv 15
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Epoxidiertes Sojabohnenoel, ESBO, Sojabohnenöl, epoxidiert (ESBO)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Dichte
0.997 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
447.8 °F
Flammpunkt (°C)
231 °C