Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 391.00 CHF 332.35 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’340.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N3O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21 (free base basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Mol wt:
calculated mol wt 173.22 g/mol
CHF 332.35
ListenpreisCHF 391.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
calculated mol wt 173.22 g/mol
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
JIBZSGQTCBWUKL-RGMNGODLSA-N
Application
L-N5-(1-Iminoethyl) ornithine hydrochloride has been used to study the effects of the cytotoxic drug paclitaxel and carbachol (a cholinergic agonist) to induce death in breast tumor MCF-7 cells and the role of nitric oxide synthase (NOS) in this effect. It has also been used to study its effects on pulmonary arterial responses to sufentanil in the feline pulmonary vascular bed.
Biochem/physiol Actions
A potent irreversible inhibitor of nitric oxide synthase.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| mol wt calculated mol wt 173.22 g/mol | mol wt 15,000-30,000 | mol wt - | mol wt - |
| form powder | form powder or solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| storage condition desiccated, under inert gas | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I134-25MG | 04061833847688 |
| I134-5MG | 04061833262429 |
| I134-1MG | 04061833847671 |