Fortfahren mit
P2533
Poly-L-Ornithin -hydrochlorid
suitable for ligand binding assays, Mol wt 15,000-30,000
Synonym(e):
L-Ornithine homopolymer hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-Ornithin -hydrochlorid, mol wt 15,000-30,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-L-Ornithinhydrochlorid wurde als Substratanalogon von Acetyl-poly-L-lysin zur Untersuchung der Substratbindung und Katalyse des NAD-abhängigen Proteins Deacetylase Hst2 eingesetzt. Es wurde ebenfalls zum Binden von Alginat-Polycation-Alginat(APA)-Mikrokapseln verwendet.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-Ornithin ist ein polykationisches synthetisches Aminosäure-Polymer. Es fördert die nasale Absorption hydrophiler makromolekularer Arzneimittel. Poly-L-Ornithin ist eine Spezialbeschichtung, die als Ladungsmodifikator agiert.
Analysis Note
Molekülmasse beruht auf Viskosität.
Other Notes
Weitere technische Informationen über Polyaminosäuren sind auf der Webseite mit häufig gestellten Fragen (FAQ) zu Polyaminosäuren zu finden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0421P8638P0671
form
powder or solid
form
powder
form
powder or solid
form
powder or solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
15,000-30,000
mol wt
15,000-30,000
mol wt
3,000-15,000
mol wt
>30,000
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2533-100MG04061834363958
P2533-50MG04061834363989
P2533-10MG04061834363965
P2533-500MG04061834363972