Fortfahren mit
H4502
Hexokinase aus Saccharomyces cerevisiae
Type F-300, lyophilized powder, ≥130 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Hexokinase D, Hexokinase Typ IV, ATP:D-Hexose-6-phosphotransferase, Hexokinase aus Hefe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 103.00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 128.00
2500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 159.00
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 474.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-611-5
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥130 units/mg protein (biuret)
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
CHF 103.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
type
Type F-300
form
lyophilized powder
specific activity
≥130 units/mg protein (biuret)
mol wt
110 kDa
purified by
crystallization
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
color
white
anion traces
sulfate (SO42-): free
UniProt accession no.
foreign activity
ATPase, myokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and phosphoglucose isomerase ≤0.01%
storage temp.
−20°C
Gene Information
bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639)
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Das Hexokinase 1(HXK1)-Gen ist auf dem Saccharomyces cerevisiae-Chromosom VI lokalisiert.[1] HXK1 wird in Säugetiergewebe universell exprimiert und kommt in Hirn, Erythrozyten, Lymphozyten und Fibroblasten reichlich vor.[2]
Application
Hexokinase wird wie folgt verwendet:
  • für den Glucoseverdau zur Messung des Glucosegehalts in den Wurzel- und Stammproben von Quercus velutina[3]
  • zur Behandlung einer ADP (Adenosindiphosphat)-Lösung zusammen mit D-Glucose zur Entfernung des kontaminierenden ATP (Adenosintriphosphat)
  • im aus 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonsäure bestehenden Puffer (pH 7,5) für die ADP-[13CU]Glucosesynthese
Biochem/physiol Actions
Hexokinase katalysiert den geschwindigkeitsbestimmenden ersten Schritt der Glykolyse, der die Phosphorylierung von Glucose umfasst.[4]
Katalysiert die Phosphorylierung von D-Hexose-Zuckern an der C6-Position unter Verwendung von ATP als Phosphatquelle.
Die Phosphorylierungsrate unterscheidet sich je nach den Hexosen (pH 7,5, 30 °C).
D-Fructose KM: 0,33 mM
D-Glucose KM: 0,12 mM
D-Mannose KM: 0,05 mM
Hefe-Hexokinase existiert als zwei ähnliche Isoformen, PI und PII (A und B), mit einem isoelektrischen Punkt von 5,25 bzw. 4.
Molekülmasse: ~ 54 kDa (Monomer)
~ 110 kDa (Dimer)
Optimaler pH-Wert: 7,5 bis 9,0
Extinktionskoeffizient: E1 % = 8,85 (PI) und 9,47 (PII) bei 280 nm
Aktivatoren: Hexokinase erfordert Mg2+-Ionen (KM = 2,6 mM) für die Aktivität. Hexokinase wird von Katecholaminen und damit verbundenen Verbindungen aktiviert.
Inhibitoren: Sorbose-1-Phosphat, Polyphosphate, 6-Deoxy-6-fluorglucose, 2-C-Hydroxymethylglucose, Xylose, Lyxose und thiolreaktive Verbindungen (Hg2+ und 4-Chlormercuribenzoat)
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das ca. 15 % Natriumcitrat enthält
Preparation Note
Mit Wasser oder Citratpuffer, pH 7,0, rekonstituieren. Studien haben eine ausgezeichnete Stabilität während des wiederholten Gefrierens und Auftauens über einen Mindestzeitraum von 30 Tagen nachgewiesen.
Analysis Note
Gemisch von Isoenzymen.
Other Notes
Eine Einheit phosphoryliert 1,0 μMol D-Glucose pro Minute bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H6380SRP6065A7011
specific activity
≥130 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥350 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥300 units/mg protein
Gene Information
bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639)
Gene Information
bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639)
Gene Information
human ... HXK1(3098)
Gene Information
-
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
human
biological source
Saccharomyces cerevisiae
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder (contains buffer salts)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
mol wt
110 kDa
mol wt
dimer 110 kDa
mol wt
104.6 kDa
mol wt
Mw 141-151 kDa
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)