The lyophilized powder is soluble in water at a concentration of 1 mg/ml, yielding a clear to slightly hazy solution. In solutions of ≥1 mg/ml, alcohol dehydrogenase retains all activity after 90 minutes when stored at 0 °C or at room temperature. More dilute solutions of alcohol dehydrogenase are quite unstable. Freezing and thawing of alcohol dehydrogenase solutions is not recommended. For long-term storage, the lyophilized powder should be kept at –20 °C.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
7500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 67.70 |
15000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 117.00 |
75000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 227.00 |
30000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 239.00 |
150000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 407.00 |
300000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 610.00 |
Über diesen Artikel
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
lyophilized powder (contains buffer salts)
specific activity
≥300 units/mg protein
mol wt
Mw 141-151 kDa
purified by
crystallization
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to light yellow-brown, Light brown
optimum pH
8.6-9.0
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow, soluble
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
greener alternative category
, Enabling
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Hefealkoholdehydrogenase 1 (ADH1) gehört zur Familie der zinkhaltigen Alkoholdehydrogenasen. Sie ist ein Homotetramer, bei dem jede Untereinheit eine katalytische Domäne und eine coenzymbindende Domäne aufweist.[1]
Application
Die Ethanolkonzentration kann durch Überwachung der enzymatischen Reduktion von NAD mittels Alkoholdehydrogenase nach vorheriger Entfernung der Aldehydgruppe kolorimetrisch bestimmt werden.[4]
Biochem/physiol Actions
Isoelektrischer Punkt: 5,4–5,8
Optimaler pH-Wert: 8,6–9,0
Substrate: Hefe-ADH ist am aktivsten mit Ethanol. Ihre Aktivität nimmt mit wachsender oder abnehmender Größe des Alkohols ab. Verzweigtkettige Alkohole und sekundäre Alkohole weisen ebenfalls eine sehr niedrige Aktivität auf.
KM (Ethanol) = 2,1 × 10-2 M
KM (Methanol = 1,3 × 10-1 M
KM (Isopropanol) = 1,4 × 10-1 M
Inhibitoren: Verbindungen, die mit freien Sulfhydrylen reagieren, wie N-Alkylmaleimide und Iodacetamid.
Zink-Chelator-Inhibitoren
8-Hydroxychinolin, 2,2′-Dipyridyl und Thioharnstoff.
Substratanaloge Inhibitoren, wie β-NAD-Analoga, Purin- und Pyrimidinderivate, Chlorethanol und Fluorethanol.
Extinktionskoeffizient: E1 % = 14,6 (Wasser, 280 nm)
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source bakers yeast | biological source yeast |
| specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form lyophilized powder (contains buffer salts) | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| optimum pH 8.6-9.0 | optimum pH - | optimum pH 8.6-9.0 | optimum pH - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcohol-Dehydrogenase aus Saccharomyces cerevisiae
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I am using your product Alcohol dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae (Product No. A7011). I would like to ask about the recommended storage conditions after reconstitution. • What buffer is recommended for dissolving the enzyme?