Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 69.70 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 134.00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 211.00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 331.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
CHF 69.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenparticle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Unwashedglass beads have been used:
- in the quantification of protein in fungal colonybiofilm
- in the lysis of microglial cells for the extraction andquantification of chlorophylls and cell mortality rate
- in the extraction ofDNA and RNA from microbial communities[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?