Merck
G1145
Glas-Beads, säuregereinigt
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Synonym(e):
Glasperlen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Application
Säuregewaschene Glasperlen wurden wie folgt verwendet:
  • bei der Lyse von Hefekolonien zum Erzeugen eines Hefe-Zwei-Hybrid-Screens
  • bei der Extraktion von DNA aus Penicillium roqueforti-Myzelproben
  • beim Zerstören von Streptococcus thermophilus- und Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus-Stämmen zum Bestimmen der Enzymaktivität
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glas-Beads, säuregereinigt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)