Fortfahren mit
F9932
FFN511 trifluoroacetate salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-(2-Amino-ethyl)-2,3,5,6-tetrahydro-1H,4H-11-oxa-3a-aza-benzo[de]anthracen-10-one trifluoroacetate salt hydrate, 9-(2-aminoethyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one trifluoroacetate salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 994.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N2O2 · F3CCO2H · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.38 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 994.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)C(F)(F)F.NCCC1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C17H20N2O2.C2HF3O2.H2O/c18-6-5-11-10-15(20)21-17-13-4-2-8-19-7-1-3-12(16(13)19)9-14(11)17;3-2(4,5)1(6)7;/h9-10H,1-8,18H2;(H,6,7);1H2
InChI key
RRBOSSKRCWVUPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FFN511 is a fluorescent substrate for the synaptic vesicle monoamine transporters.
FFN511 is a fluorescent substrate for the synaptic vesicle monoamine transporters. FFN511 is used as an optical tracer of dopamine, a fluorescent false neurotransmitter (FFN) to visualize dopamine release from individual presynaptic terminals using time-lapse microscopsy fluorescence. The probe is sufficiently fluorescent so as to provide resolution of individual dopamine terminals at concentrations that do not interfere with normal catecholamine accumulation and transmission. FFN511 is compatible with GFPbased tags, the FM1-43 endocytic marker (Synapto Green), and other optical probes.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1172P5749P186
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F9932-25MG04061832072036
F9932-5MG04061832072043