Fortfahren mit
F8932
Fatostatin hydrobromide
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
25B11 hydrobromide, 4-[4-(4-methylphenyl)-2-thiazolyl]-2-propylpyridine hydrobromide, Fatostatin A hydrobromide; 2-(2-propylpyridin-4-yl)-4-p-tolylthiazole hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 93.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N2S·HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 93.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)C)c2cc(ncc2)CCC.Br
InChI
1S/C18H18N2S.BrH/c1-3-4-16-11-15(9-10-19-16)18-20-17(12-21-18)14-7-5-13(2)6-8-14;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
RJCFNQZVFUMORB-UHFFFAOYSA-N
General description
Fatostatin is a non-sterol diarylthiazole derivative. It prevents insulin-induced adipogenesis and lowers the amounts of fatty acid, triglyceride and low-density lipoprotein. Fatostatin has anti tumor and antimitotic properties.
Application
Fatostatin hydrobromide has been used:
  • to study its anti-cancer activity and effects on mitotic microtubule spindle
  • to study its effects on stomatal development
  • to prevent SREBP cleavage-activating protein (SCAP)-mediated escort of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs)
Biochem/physiol Actions
Fatostatin hydrobromide is an SREBP inhibitor.
Fatostatin hydrobromide is an SREBP inhibitor. Fatostatin hydrobromide inhibits fat production and lowers glucose levels in mice by inhibiting SREBP (Sterol Regulatory Element Binding Proteins).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341329PZ0298P4236
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F8932-25MG04061832632049
F8932-5MG04061832632056