Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N2S · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br[H].Cc1ccc(cc1)-c2cn3c4CCCCc4sc3n2
InChI
1S/C16H16N2S.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)13-10-18-14-4-2-3-5-15(14)19-16(18)17-13;/h6-10H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
SGNCOAOESGSEOP-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide has been used as p53 inhibitor to study its role in cigarette smoke−induced apoptosis of pulmonary endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
A stable analog of Pifithrin-α (Product Code P4359) with similar biological activities and lower cellular toxicity.
Packaging
Protect from light.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: soluble 4 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?