Fortfahren mit
F4524
Worthington LD Serie Flüssigstickstoff-Dewar
LD25, beaker style, capacity 25 L
Synonym(e):
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container, 25LDB, liquid nitrogen dewar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’470.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
25 L
Material:
aluminum flask
Joint:
Joints neck (64)
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 1’470.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum flask
joint
Joints neck (64)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 25LD
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
25 L
flask I.D. × depth
39.7 cm (15.6 in.) × 65.5 cm (25.8 in.)
neck I.D.
6.4 cm (2.5 in.)
General description
Die Flüssigstickstoff-Dewars der LD-Serie sind für die Lagerung kleiner Mengen flüssigen Stickstoffs konzipiert.
Hochfeste Aluminiumhülle, die sowohl langlebig als auch leicht ist. Eine starke Isolierung bietet fortschrittlichen Temperaturschutz. Ein Halsrohr verbindet den inneren und äußeren Behälter und bietet dadurch maximale Langlebigkeit und minimalen Stickstoffverbrauch. Die Kappe und der Halsrohrkern bieten einen Formschluss.
Features and Benefits
  • Inklusive eines leichten Schnappverschlusses zum Schutz der Proben.
  • Die überragende Vakuumleistung bietet maximale Haltezeiten und ultimativen Wärmeschutz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z150819F9143F9018
capacity
25 L
capacity
5 L
capacity
10 L
capacity
4 L
manufacturer/tradename
Worthington 25LD
manufacturer/tradename
Worthington 5LDB
manufacturer/tradename
Worthington 10LDB
manufacturer/tradename
Worthington 4LDB
material
aluminum flask
material
aluminum flask
material
aluminum flask
material
aluminum flask
joint
Joints neck (64)
joint
Joints neck (142)
joint
Joints neck (51)
joint
Joints neck (30)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)