Merck
Z150819
Sigma-Aldrich
Worthington LD Serie Flüssigstickstoff-Dewar
LD5, wide-mouth, capacity 5 L
Synonym(e):
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’370.00
CHF 1’370.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’370.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 1’370.00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum flask
Verbindung
Joints neck (142)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Worthington 5LDB
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
5 L
Kolben ID × Tiefe
19.3 cm (7.6 in.) × 44.5 cm (17.5 in.)
Hals ID
14.2 cm (5.6 in.)
Allgemeine Beschreibung
Die Flüssigstickstoff-Dewars der LD-Serie sind für die Lagerung kleiner Mengen flüssigen Stickstoffs konzipiert.
Hochfeste Aluminiumhülle, die sowohl langlebig als auch leicht ist. Eine starke Isolierung bietet fortschrittlichen Temperaturschutz. Ein Halsrohr verbindet den inneren und äußeren Behälter und bietet dadurch maximale Langlebigkeit und minimalen Stickstoffverbrauch. Die Kappe und der Halsrohrkern bieten einen Formschluss.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Inklusive eines leichten Schnappverschlusses zum Schutz der Proben.
  • Die überragende Vakuumleistung bietet maximale Haltezeiten und ultimativen Wärmeschutz.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)