Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 77.80 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
CHF 77.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
L
10 in.
General description
with serrated tips
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| L 10 in. | L 12 in. | L 6 in. | L 4 3/4 in. |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?