Fortfahren mit
F4267
Dressing tissue forceps
L 6 in.
Synonym(e):
grasping aid, tongs, tweezers, 70-4030, laboratory forceps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 62.90
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
CHF 62.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
6 in.
General description
with serrated tips
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3892F4642F4517
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
L
6 in.
L
4 3/4 in.
L
12 in.
L
10 in.
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)