Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 66.60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122405
CHF 66.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
4 in.
General description
with serrated tip
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| L 4 in. | L 8 in. | L 10 in. | L 4 3/4 in. |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting forceps
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?