Fortfahren mit
F3046
Monoklonales Anti-Aktin
clone AC-40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Actin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 613.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
AC-40, monoclonal
Application:
IF (d)
Citations:
7
CHF 613.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-40, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:75 using cultured human or chicken fibroblasts
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der Antikörper erkennt ein Epitop am C-Terminus von Aktin, der in allen Aktin-Isoformen konserviert ist. Er markiert gezielt Aktin in einer Vielzahl von Geweben und Spezies. Das vom Antikörper erkannte Epitop ist resistent gegenüber Formalinfixierung und Paraffineinbettung. Zink-Formalin, B5, Ethanol, Methacarn und Brunnel- oder Bouin-Lösung können ebenfalls als Fixiermittel verwendet werden.
Monoclonal Anti-Actin (mouse IgG2a isotype) is derived from the AC-40 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice. It has one N-terminal region which appears to be a major antigenic region and may be involved in the interaction of actin with other proteins such as myosin. Actin isoforms show 50-60% homology in their 18 N-terminal residues.
Immunogen
Synthetisches C-terminales Aktin-Peptid, das sich am Rückgrat von multiplen Antigenpeptiden (MAP) befindet
Application
Als primärer Antikörper für die Western-Blot-Analyse von MDCK-Zelllysaten wurde ein monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper verwendet.
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper wurde für die Western-Blot-Analyse von Cos-7-Zelllysaten verwendet, um eine gleichmäßige Beladung von Proteinen zu garantieren.
Actin–FITC antibody is suitable for direct immunofluorescence at a dilution of 1:75, using cultured human or chicken fibroblasts.
Biochem/physiol Actions
Actin, a conserved eukaryotic protein, is the major cytoskeletal component which actively participates in cell motility. It is associated with myriad of cellular processes including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis and cytokinesis. In mammals and birds, actin is expressed as six different isoforms. It has one N-terminal region which appears to be a major antigenic region, and may be involved in the interaction of actin with other proteins such as myosin. Actin isoforms show 50-60% homology in their 18 N-terminal residues.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Other Notes
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2103F3777A5060
species reactivity
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
species reactivity
frog, rat, mouse, chicken, human
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
wide range (animal), invertebrates
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG2(72), ACTG2(72), ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459), Acta1(11459), Acta1(11459), Acta2(11475), Acta2(11475), Acta2(11475), Actb(11461), Actb(11461), Actb(11461), Actc1(11464), Actc1(11464), Actc1(11464), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg2(11468), Actg2(11468), Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437), Acta1(29437), Acta1(29437), Acta2(81633), Acta2(81633), Acta2(81633), Actb(81822), Actb(81822), Actb(81822), Actc1(29275), Actc1(29275), Actc1(29275), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg2(25365), Actg2(25365), Actg2(25365)
Gene Information
human ... ACTA1(58), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459), Acta2(11475), Actb(11461), Actc1(11464), Actg1(11465), Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437), Acta2(81633), Actb(81822), Actc1(29275), Actg1(287876), Actg2(25365)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
clone
AC-40, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3046-.2ML04061837720352