Merck
A5060
Sigma-Aldrich
Anti-Aktin (20-33) in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ACTA
Größe auswählen
25 μL
CHF 160.00
200 μL
CHF 478.00
0.5 ML
CHF 1’150.00
CHF 160.00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μL
CHF 160.00
200 μL
CHF 478.00
0.5 ML
CHF 1’150.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
CHF 160.00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 42 kDa
Speziesreaktivität
wide range (animal), invertebrates
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using chicken or rat tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:250 using using rat brain or chicken muscle extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
Allgemeine Beschreibung
Aktin ist ein hochkonserviertes Protein, das einen wesentlichen Bestandteil von Zytoskelettstrukturen und kontraktilen Strukturen in sämtlichen Zelltypen darstellt. Es variiert mengenmäßig, abhängig von der Art der Differenzierung und dem Funktionszustand der Zellen und Gewebe. Aktin ist in zwei verschiedenen Aggregationsformen zu finden, entweder dem globulären oder dem fibrillären Zustand, und bei Wirbeltieren kommen mindestens sechs verschiedene Isoformen vor. Die Aktine weisen über 90 % Sequenzhomologie auf, wobei jede Isoform aber eine eindeutige NH2-terminale Sequenz hat. Die Isoformen bestehen aus drei α-Aktinen (Skelettmuskeln, Herzmuskeln, glatte Muskeln), einem β-Aktin (nicht-Muskel-β) und zwei γ-Aktinen (glatte-Muskeln-γund nicht-Muskeln-γ).
Ein reifes Aktinfilament besteht aus einer rechtsdrehenden Doppelhelix aus zwei F-Aktin-Protofilamenten.
Der Antikörper weist eine breite Reaktivität mit Aktinisoformen und über ein breites Spektrum an Organismen hinweg auf. Es färbt typische Stressfasern in kultivierten Zellen spezifisch mit einer indirekten Immunfluoreszenz-Markierungstechnik, und kann als Sonde der N-terminalen Region von Aktin verwendet werden.
Spezifität
Der Anti-Aktin-Antikörper erkennt ein Epitop in der N-terminalen Region von Aktin. Der Antikörper markiert Aktin in einem breiten Spektrum an Gewebe und Spezies mittels Immunblotting spezifisch (Band bei 42 kDa). Er färbt typische Stressfasern in kultivierten Zellen spezifisch mittels indirekter Immunfluoreszenzfärbung und Immunhistochemie.
Immunogen
Das N-terminale Aktinpeptid ist an das Merfachantigenpeptid(MAP)-Grundgerüst gebunden.
Anwendung
Der Anti-Aktin-Antikörper (20-33) aus Kaninchen wird in Immunblotting-Assays eingesetzt. Das Produkt kann auch für die Immunhistochemie, indirekte Immunfluoreszenz und Mikroarray-Analysen eingesetzt werden.
Homogenate aus Gliedmaßengewebe von E13.5-Mäuseembryos wurden mittels Western Blot unter Verwendung von Kaninchen-Anti-Aktin-Antikörper als Primärantikörper in einer Verdünnung von 1:8.000 verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Aktin erhält die Zellform und ist an der Zytokinese beteiligt. Aktin stärkt die Zelle und fördert ihre aktive Bewegung. Actinprotein ist grundlegend für die Bildung reifer Thrombozyten. Bei orthotoper Lebertransplantation wird eine Hochregulierung des ACTA1-Gens (Aktin, α 1) beobachtet, ohne dass zuvor ein Hinweis auf eine autoimmune Lebererkrankung vorlag.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C maximal 1 Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Sonstige Hinweise
Unterstützung bei der Auswahl von Aktin-Antikörpern erhalten Sie unter www.sigmaaldrich.com/actin.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An actin-based cytoskeleton in archaea.
Ettema T J G, et al.
Molecular Microbiology, 80(4), 1052-1061 (2011)
Cytoskeletal regulation of platelet formation: Coordination of F-actin and microtubules.
Poulter N S and Thomas S G
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 66, 69-74 (2015)
Lamellipodin promotes actin assembly by clustering Ena/VASP proteins and tethering them to actin filaments.
Hansen S D, et al.
eLife, 4, e06585-e06585 (2015)
Jaclyn Nicole Le Grand et al.
Autophagy, 7(11), 1302-1307 (2011-08-25)
Atg8 is a yeast protein involved in the autophagic process and in particular in the elongation of autophagosomes. In mammals, several orthologs have been identified and are classed into two subfamilies: the LC3 subfamily and the GABARAP subfamily, referred to
Lack of Clinical Relevance of ANA and ASMA Positivity in Patients with Liver Transplantation without a History of Autoimmune Diseases.
Pellegrini L, et al.
BioMed Research International, 2017 (2017)