Fortfahren mit
F1911
Nalgene® membrane forceps
stainless steel
Synonym(e):
tongs, tweezers, Nalgene DS0399-0001, handling tool, laboratory tweezers, sample manipulator, sample pinchers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.60
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
CHF 55.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0399-0001
General description
The unique cross-action design holds the membrane without applying pressure that may cause damage.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z168777Z168785F4267
material
stainless steel
material
-
material
-
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0399-0001
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F1911-1EA04061826744598