Fortfahren mit
EL1
Endura-Luers
Stopcocks for vacuum manifold
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 52.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
CHF 52.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
General description
Sigma offers Endura-Luer stopcocks to be used in conjunction with the VM20 Vacuum Manifold. As an alternative to plugs, they create maximum efficiency when purifying multiple preps. Endura-Luers resist chemical erosion, cracking, and breaking.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
57098Z244015Z244023
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EL1-5EA04061833609422
Questions
  1. Of what material is this product made? Polypropylene? Is there any PTFE or PFAS? Is it suitable for use in PFAS testing?
    1 answer
    1. These Kynar stopcocks are not recommended for PFAS testing.