Merck
Z244023
Sigma-Aldrich
ACE Verteiler mit Gewindehähnen
positions, 5
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’200.00
CHF 1’200.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’200.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
CHF 1’200.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
positions 5
Hersteller/Markenname
Ace Glass 872954
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fettfreie Verbindung mit anderen Vakuumbauteilen möglich. Alle Anschlüsse mit PTFE-Hochvakuumhähnen als Dreiwegehähne. Ein Ende jeder Leitung mit #7 Gewindestopfen und FETFE O-Ringen. Vakuumanschlüsse für Schläuche ID 8mm. Anschlüsse für Pumpe und Inertgas in 13 mm AD.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)