Fortfahren mit
E9658
Enalaprilat Dihydrat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]-amino]-propanoyl]-pyrrolidin-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 121.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 465.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2O5 ·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
278-459-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
CHF 121.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: 14 mg/mL at 60 °C (warming for 5 minutes), DMSO: 64 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
InChI key
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Biochem/physiol Actions
Enalaprilat is an inhibitor of angiotensin converting enzyme (ACE), antihypertensive, and a Bradykinin B1 receptor activator.
Enalaprilat is an inhibitor of angiotensin converting enzyme (ACE), antihypertensive, and a Bradykinin B1 receptor activator. Enalaprilat has nM potency versus ACE and also activates B1 receptors to release NO.
Enalapril, the ethyl ester of enalaprilat exhibits slight pharmacological activity until it is hydrolyzed in the liver to enalaprilat. Enalaprilat, a IV form of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor (ACE) prevents the transformation of angiotensin I to angiotensin II, a potent vasoconstrictor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors and Bradykinin Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0404T4827Y0000615
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 14 mg/mL at 60 °C (warming for 5 minutes), DMSO: 64 mg/mL
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
Sanofi Aventis
originator
Abbott
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enalaprilat Dihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)