Wichtige Dokumente
T4827
Trandolapril
≥98% (HPLC), white, powder
Synonym(e):
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Mavik
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Ersteller
Abbott
SMILES String
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2C3CCCCC3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
VXFJYXUZANRPDJ-WTNASJBWSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACE(1636)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)