Fortfahren mit
E6888
Enalapril -maleat (Salz)
≥98.0% (HPLC), ACE inhibitor, powder
Synonym(e):
(S)-N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-Ala-Pro -maleat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 98.60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 180.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 573.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N2O5 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
278-375-7
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
CHF 98.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Enalapril -maleat (Salz), powder, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI key
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
General description
Enalapril ist ein Angiotensin Converting Enzyme-Hemmer. Er wird zur Behandlung von Herzinsuffizienz und Hypertonie verwendet.
Application
Enalapril-Maleat-Salz wurde verwendet:
  • für die Reduzierung der Albuminexkretionsrate (AER) und von glomerularen Läsionen
  • zur Untersuchung der Wirkungen einer Vorbehandlung mit Enalapril bei Myokardschaden
  • zur Untersuchung der wirksamen Dosierungen (Dosis und Verabreichungshäufigkeit) für die Minderung der durch Strahlen verursachten Lungenschäden[1]
Biochem/physiol Actions
Ein langzeitwirkender Angiotensin Converting Enzyme-Hemmer.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Weitere ADME-Tox-Produkte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1289E0110000BP741
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enalapril -maleat (Salz)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E6888-1G04061826744536
E6888-5G04061833604724
E6888-250MG04061833604717